Learn More
Thermo Scientific™ Cajas criogénicas
Para uso en sistemas de almacenamiento en crioconservación en nitrógeno líquido (LN2) Thermo Scientific™ CryoPlus.
Marca:  Thermo Scientific™ 4000013
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11804550
  • 7.74€ / cada uno
En stock
Descripción
Para uso en sistemas de almacenamiento en crioconservación en nitrógeno líquido (LN2) Thermo Scientific™ CryoPlus.
Maximice la capacidad de almacenamiento con las cajas de crioconservación Thermo Scientific.
Cajas de cartón
  • Verticales (2 ml con divisor de 100 celdas)
  • Cuadradas (2, 4 o 5 ml con divisor de 100 celdas)
  • Punta de flecha (2, 4 o 5 ml con divisor de 81 celdas)
Cajas de policarbonato
  • Verticales (2 ml con división de 100 u 81 celdas)
  • Cuadradas (2 ml con división de 100 o 81 celdas; 4 ml con división de 81 celdas)
Cajas de acero inoxidable†
  • Cuadradas (2 o 4 ml)
  • Punta de flecha (2 ml)
†Las cajas de acero inoxidable no incluyen divisores de celdas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Separador de cartón
Caja criogénica cuadrada
100
5 mL
100-cell
Cajas
SDS
Documentos Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Cajas criogénicas > Divisor, cartón, 100-celdas