Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F740h Freezers with 3 Shelves
La serie Eppendorf CryoCube F740 ofrece una protección segura de las muestras y minimiza los costes de funcionamiento. Con hasta 576 cajas, el ultracongelador CryoCube F740h es el modelo de opción ecológica para la clase 740 L.
Marca: Eppendorf™ F740343011
Descripción
- Interfaz LED clásico
- Líquidos refrigerantes verdes
- Refrigeración por aire
- Asa: Parte izquierda
- 3 baldas interiores
- de 100 a 240 V, de 50 a 60 Hz
- Volumen: 740 l (26,1 pies3)
- Consume 11,8 kWh/día (verde;80 °C; 230 V)
- Capacidad para hasta 57 600 muestras
- Tiempo de bajada a - 80 °C: 4 h 10 min
- Interior: Acero inoxidable
- Exterior: Acero con pintura en polvo
- Espuma de poliuretano, paneles de aislamiento al vacío
- 3 compartimentos con 3 puertas interiores aisladas y selladas
Especificaciones
Tiempo de bajada a - 80 °C: 4 h 10 min | |
3 | |
Vacío, espuma de poliuretano | |
Acero con pintura en polvo | |
LED | |
62,1 × 86,5 × 139 cm | |
Protec. contraseña | |
de 100 a 240 V, de 50 a 60 Hz | |
R290 / R170 |
Sellado, aislado | |
Derecha | |
Acero inoxidable | |
3 | |
91,5 × 109,9 × 197,3 cm | |
No | |
LN2 (instalado en fábrica) | |
Consume 11,8 KWh/día | |
Muestras (57.600) |