Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F740h Freezers with 3 Shelves
La serie Eppendorf CryoCube F740 ofrece una protección segura de las muestras y minimiza los costes de funcionamiento. Con hasta 576 cajas, el ultracongelador CryoCube F740h es el modelo de opción ecológica para la clase 740 L.
15172.50€ - 17970.00€
Especificaciones
Temperatura (valor de referencia) | Tiempo de bajada a - 80 °C: 4 h 10 min |
---|---|
Modelo de puerta | Sellado, aislado |
Puertas interiores | 3 |
Lado abisagrado | Derecha |
Aislamiento | Vacío, espuma de poliuretano |
Código de producto | Marca | Sistemas de apoyo | Registrador de gráficos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Sistemas de apoyo | Registrador de gráficos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15937085
|
Eppendorf™
F740342011 |
CO2 (instalado en fábrica) | No |
17970.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15917095
|
Eppendorf™
F740343011 |
LN2 (instalado en fábrica) | No |
17970.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15957075
|
Eppendorf™
F740341011 |
No disponible | No |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15997095
|
Eppendorf™
F740344011 |
CO2 (instalado en fábrica) | Estándar |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15977105
|
Eppendorf™
F740345011 |
LN2 (instalado en fábrica) | Estándar |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
La serie se basa en tres modelos:- CryoCube F570: pared de 130 mm (aislamiento de poliuretano), líquidos refrigerantes clásicos, refrigeración por aire
- › CryoCube F570h: pared de 130 mm (aislamiento de poliuretano y paneles de aislamiento al vacío), líquidos refrigerantes ecológicos (R290/ R170), refrigeración por aire
- CryoCube F570hw: pared de 130 mm (aislamiento de poliuretano y paneles de aislamiento al vacío), líquidos refrigerantes ecológicos (R290/ R170), refrigeración por agua
Especificaciones
Tiempo de bajada a - 80 °C: 4 h 10 min | |
3 | |
Vacío, espuma de poliuretano | |
Acero con pintura en polvo | |
LED | |
62,1 × 86,5 × 139 cm | |
de 100 a 240 V, de 50 a 60 Hz | |
R290 / R170 |
Sellado, aislado | |
Derecha | |
Acero inoxidable | |
3 | |
91,5 × 109,9 × 197,3 cm | |
Protec. contraseña | |
Consume 11,8 KWh/día | |
Muestras (57.600) |