Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rojo de cresol, grado indicador, puro
Código de producto. 10704294 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
100 g, Frasco de vidrio, 100 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
CAS: 1733-12-6 | C21H18O5S | 382.43 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1733-12-6
Fórmula molecular C21H18O5S
Peso molecular (g/mol) 382.43
Número MDL MFCD00005878
Clave InChI OBRMNDMBJQTZHV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 73013
ChEBI CHEBI:86218
Nombre IUPAC 4-[3-(4-hidroxi-3-metilfenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]-2-metilfenol
SMILES CC1=CC(=CC=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cresol Red
Punto de fusión 290.0°C
Beilstein 19, 91
Índice Merck 15, 2568
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in dil. acids, dil. alkalies and ethanol,, insoluble in diethyl ether, benzene
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.42
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Extinción específica 1500 min. (572nm, in 0.01N NaOH)
Intervalo de transición visual from pH 7.0 (orange) to pH 8.8 (purple)
Color Marrón-rojo o verde
Cantidad 100 g
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Rojo de cresol, grado indicador, puro >