Learn More
Cole-Parmer™ Conector abocardado en línea con válvula de polipropileno CPC™
Los conectores con desconexión rápida son prácticos, económicos y se desconectan a presión
Marca:  Cole-Parmer™ 31603-17
Código de producto. 11776128
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Los acoplamientos de desconexión rápida ChemQuick requieren un cuerpo de fijación y un inserto con el mismo tamaño de flujo (se piden por separado).
  • 100 % libre de metales.
  • Manejo con una sola mano.
  • Las válvulas cortan el flujo cuando están desconectadas.
  • Cree y cierre las conexiones entre tubos sin separarlos del conector.
  • Cree sus propias combinaciones para una mayor flexibilidad.
  • Cambie de línea de forma fácil e intuitiva para reducir el tiempo de inactividad y aumentar la eficiencia.
  • Reduzca los derrames con conectores con válvula para una mayor seguridad.
  • Seleccione entre varios materiales, incluidos los conestores con desconexión rápida de plástico.
  • Disponible en modelo dentado, para tubos, de compresión y mucho más.
Especificaciones
Especificaciones
Desconexión rápida × abocardado
Polipropileno
Conector abocardado, con válvula, 6,35 mm (1/4 pulgadas) de DE. (Polipropileno)
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Cole-Parmer™ Conector abocardado en línea con válvula de polipropileno CPC™ > 6,35 mm (1/4 pulgadas) de DE