Learn More
Cole-Parmer™ Inserto de acoplamiento antiderrame CPC™ NSH con rosca NPT(macho)
Su diseño antigoteo acaba prácticamente con los derrames, minimiza el tiempo de inactividad y mejora la seguridad del operador
Marca: Cole-Parmer™ 31603-72
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Los acoplamientos de la serie NS6 con válvulas antigoteo tienen un precio excelente.
- Utilice el acoplamiento NS6 cuando incluso unas poca gotas puedan suponer un problemas de seguridad, para el coste de los medios o las normativas medioambientales.
- El sobremolde de tacto suave hace que estos acoplamientos sean muy atractivos y cómodos de manejar.
- Ligeros, resistentes a los productos químicos y fácil de usar.
- Diseño antigoteo.
- Desconecte bajo presión sin goteo.
- Codificados por colores para una diferenciación visual instantánea de las líneas de medios.
- Polipropileno relleno de vidrio.
- Duradero y compatible con muchos productos químicos.
- Cierre de pasador Colder.
- Conexión y desconexión con una sola mano.
Especificaciones
Desconexión rápida × NPTM(macho) | |
1/2 in | |
Conector de desconexión rápida de 9,52 mm (1/2 pulgadas) |
Polipropileno | |
1/2 pulg | |
Antiderrame, roscado, desconexión rápida × inserto de acoplamiento NPT(macho) |
Título del producto
Cole-Parmer™ Inserto de acoplamiento antiderrame CPC™ NSH con rosca NPT(macho) > 1/2 pulg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido