Learn More
CPC™ Racor de desconexión rápida, tapón de sellado, policarbonato, tamaño de flujo de 1/4 pulg.
Separe estos accesorios con una simple pulsación del cierre de pasador. Los accesorios de desconexión rápida de plástico Cole-Parmer™ CPC™ son ideales para su uso con líquidos corrosivos. Los materiales de policarbonato pasan todas las pruebas fisicoquímicas, citotóxicas, lixiviables y extraíbles.
Marca: CPC™ 31311-68
Descripción
Separe estos accesorios con una simple pulsación del cierre de pasador.Los accesorios de desconexión rápida de plástico CPC™ son ideales para su uso con líquidos corrosivos.Los materiales de policarbonato pasan todas las pruebas fisicoquímicas, citotóxicas, lixiviables y extraíbles
Los acoplamientos de la serie CPC garantizan conexiones seguras y son fáciles de manejar, incluso con guantes. Son reutilizables, pero lo suficientemente económicos para permitir su eliminación.
- Material: ABS, policarbonato y polisulfona de grado médico
- Intervalo de tubos: 1/4 y 3/8 pulg. D.I. (6,4 y 9,5 mm)
- Caudal: Cv∽5,5 (79,25) máx.
- Cierre de pasador ergonómico
- Se oye un «clic» cuando está conectado
- Materiales de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
- Puede esterilizarse mediante autoclave, EtO, irradiación con haces electrónicos o gamma
- Las mitades del acoplamiento pueden girarse cuando están conectadas
- Púa cónica
- Materiales sin BSE/TSE
- Líneas de transferencia y embalaje de medios de cultivo celular
- Aplicaciones de recolección y recogida
- Soluciones de tampón
- Conjuntos de tubos
- Sistemas de drenaje/recolección de urología
- Mantas de hipotermia/hipertermia
Especificaciones
Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), ADCF | |
Policarbonato | |
31.5 mm | |
-40 °C | |
121° C |
Esterilizable en autoclave | |
19.1 mm | |
N/D | |
Morado | |
Accesorio de desconexión rápida |