Learn More
CPC™ Accesorios de desconexión rápida de plástico
Separe estos accesorios con una simple pulsación del cierre de pasador. Los accesorios de desconexión rápida de plástico CPC™ son ideales para su uso con líquidos corrosivos. Los materiales de policarbonato y polisulfona pasan todas las pruebas fisicoquímicas, citotóxicas, lixiviables y extraíbles.
Marca: CPC™ MPC22004T03M
449.83 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Separe estos accesorios con una simple pulsación del cierre de pasador. Los accesorios de desconexión rápida de plástico CPC™ son ideales para su uso con líquidos corrosivos. Los materiales de policarbonato y polisulfona pasan todas las pruebas fisicoquímicas, citotóxicas, lixiviables y extraíbles
CPC Series couplings assure secure connections, and are easy to operate—even with gloved hands. They are reusable, yet economical enough to allow disposability.
- Material: Medical-grade ABS, polycarbonate and polysulfone
- Tubing Range: 1/4 and 3/8 in. I.D. (6.4 and 9.5mm)
- Fow Rate: Cv∽5.5 (79.25) max.
- Ergonomic thumb latch
- Audible 'click' when connected
- USP Class VI materials
- Can be sterilized by autoclave, EtO, e-beam, or gamma
- Coupling halves can be rotated when connected
- Tapered barb
- BSE/TSE free materials
- Cell culture media packaging and transfer lines
- Harvest and collection applications
- Buffer solutions
- Tube sets
- Urology drainage/collection systems
- Hypo/hyperthermia blankets
Especificaciones
USP Class VI, ADCF | |
0,25 in | |
Policarbonato | |
33 mm | |
Líneas de transferencia y envasado de medios de cultivo celular, aplicaciones de recogida | |
-40 °C | |
0,6 in | |
Morado | |
250°F | |
Hose Barb Non-valved In-line Coupling Insert |
Autoclavable | |
6.4 mm | |
1,3 in | |
6.4mm | |
-40 °F | |
15.2 mm | |
Platinum-cured Silicone | |
60 psi | |
121°C |