Learn More
CPC™ Accesorios de desconexión rápida de plástico
Separe estos accesorios con una simple pulsación del cierre de pasador. Los accesorios de desconexión rápida de plástico CPC™ son ideales para su uso con líquidos corrosivos. Los materiales de policarbonato y polisulfona pasan todas las pruebas fisicoquímicas, citotóxicas, lixiviables y extraíbles.
Marca:  CPC™ 31311-52
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17385589
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Separe estos accesorios con una simple pulsación del cierre de pasador. Los accesorios de desconexión rápida de plástico CPC™ son ideales para su uso con líquidos corrosivos. Los materiales de policarbonato y polisulfona pasan todas las pruebas fisicoquímicas, citotóxicas, lixiviables y extraíbles
Los acoplamientos de la serie CPC garantizan conexiones seguras y son fáciles de manejar, incluso con guantes. Son reutilizables, pero lo suficientemente económicos para permitir su eliminación.
  • Material: ABS, policarbonato y polisulfona de grado médico
  • Intervalo de tubos: 1/4 y 3/8 pulg. D.I. (6,4 y 9,5 mm)
  • Caudal: Cv∽5,5 (79,25) máx.
  • Cierre de pasador ergonómico
  • Se oye un «clic» cuando está conectado
  • Materiales de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
  • Puede esterilizarse mediante autoclave, EtO, irradiación con haces electrónicos o gamma
  • Las mitades del acoplamiento pueden girarse cuando están conectadas
  • Púa cónica
  • Materiales sin BSE/TSE
  • Líneas de transferencia y embalaje de medios de cultivo celular
  • Aplicaciones de recolección y recogida
  • Soluciones de tampón
  • Conjuntos de tubos
  • Sistemas de drenaje/recolección de urología
  • Mantas de hipotermia/hipertermia
Especificaciones
Especificaciones
Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), ADCF
Esterilizable en autoclave
ABS con sello de silicona, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
33 mm
Líneas de transferencia y envasado de medios de cultivo celular, aplicaciones de recogida
-40 °C
0,6 in
Blanco
160 °F
Inserto de acoplamiento en línea sin válvulas de manguera dentada
Inserto de acoplamiento
9,5 mm
1,3 in
9,5mm
-40 °F
15,2 mm
Silicone
60 psi
de 71 °C
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
CPC™ Accesorios de desconexión rápida de plástico > Inserto de acoplamiento ABS, 9,52 mm (3/8 pulgadas), macho