Learn More
Cole-Parmer™ Inserto de acoplamiento con válvula flujo alto CPC™
Estos acoplamientos hacen que el uso del instrumental sea más sencillo y le aportan seguridad en sus aplicaciones de manipulación de fluidos más críticas
Marca:  Cole-Parmer™ 31313-23
Código de producto. 15467173
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Inserto de acoplamiento de flujo alto.
  • Los acoplamientos están fabricados conforme a la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense y requieren de un cuerpo de fijación y un inserto (se piden por separado).
  • Los materiales de ajuste no contienen EEB/EET.
  • Las válvulas restringen el flujo cuando se desconectan las mitades del conector.
Especificaciones
Especificaciones
Desconexión rápida × púa
1/2 pulg
Inserto de acoplamiento de flujo alto, con válvula, polisulfona, conexiones dentadas de 12,7 mm (1/2 pulgadas)
Polisulfona
Autoclave o gamma
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Cole-Parmer™ Inserto de acoplamiento con válvula flujo alto CPC™ > 1/2 pulg