missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
COX4-I1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
225.00€ - 305.00€
Especificaciones
Antígeno | COX4-I1 |
---|---|
Dilución | Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:300-1:10000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000-1:5000 |
Aplicaciones | Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18620348
|
Novus Biologicals
NBP3-05851-100ul |
100 μg |
305.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18669336
|
Novus Biologicals
NBP3-05851-50ul |
50 μg |
225.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
COX4-I1 Polyclonal antibody specifically detects COX4-I1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)Especificaciones
COX4-I1 | |
Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human COX4-I1. | |
Primary | |
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:300-1:10000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000-1:5000 | |
Polyclonal | |
Purified | |
RUO | |
0.2 um filtered solution in PBS | |
IgG | |
Antigen and protein A Affinity-purified |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
COX4-I1 Antibody, Novus Biologicals™