Learn More
3M™ Conexión para acoplamiento
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Reguladores BSP CEJN '342’ de 6,35 mm (0,25 in)
Reguladores BSP Rectus 25 de 6,35 mm (0,25 in)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Acoplamiento, emparejamiento… |
Para utilizar con (aplicación) | Connect compressed air supply tubes to air regulators |
Para utilizar con (equipo) | Reguladores BSP CEJN '342’ de 6,35 mm (0,25 in) |
Cantidad | 1 unidad |
Título del producto
3M™ Conexión para acoplamiento >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido