Learn More
Corning™ Puntas de pipeta de ajuste universal: gradilla para apilado, no estéril
Diseñado para garantizar un ajuste seguro con las principales marcas de pipetas
82.27€ - 331.89€
Especificaciones
Volumen (métrico) | De 1 a 200 μl |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
Color | Natural |
Formato | Gradilla |
Envase | Gradilla apilada |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10401632
![]() |
Corning™
4806 |
400 puntas/gradilla, 2 racks/caja |
82.27€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envoi: 03-12-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10307751
![]() |
Corning™
4803 |
400 puntas/gradilla, 10 paquetes/caja |
331.89€
paquete de 4800 |
Fecha estimada de envoi: 03-12-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- El orificio biselado ayuda a garantizar la administración exacta del líquido
- Las puntas de 1 a 200 μl están graduadas en 10, 50 y 100 μl–
- Opción de versiones estériles o no estériles
- Las puntas de gradilla de apilado incluyen un diseño compacto de cinco gradillas, con un total de 480 puntas
Especificaciones
De 1 a 200 μl | |
Natural | |
Gradilla apilada | |
Polipropileno |
No estéril | |
Gradilla | |
Sí | |
10, 50, 100 μl |