Learn More
Corning™ Placas multipocillo de 1536 pocillos lisos
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4099505 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. 12751935
Marca: Corning™ 7246
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Garantice la precisión de la manipulación de líquidos
Las microplacas de 1536 pocillos Corning son nuestras microplacas de mayor densidad disponibles para la detección de alto rendimiento. Las microplacas cumplen con el tamaño y las dimensiones de microplaca estándar. Estas microplacas están disponibles en poliestireno negro sólido y blanco, con fondos redondos o planos y en formato de fondo transparente negro.
  • Volumen total de pocillo de 10 μl para microplacas de pocillos redondos y de 12,8 μl para microplacas de fondo plano
  • Volumen de trabajo recomendado de hasta 8 μl.
  • El fondo de pocillo redondo reduce la captura de aire y mejora los coeficientes de variación y el factor Z
  • Fondo de pocillo elevado para una mayor sensibilidad
  • Depósito de desbordamiento en los cuatro lados para reducir la contaminación de los instrumentos
  • Las tapas están disponibles por separado La tapa Corning (Núm. de catálogo 3098) es compatible con estas microplacas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Estándar
Tapa Sin tapa
matriz, red, conjunto 32 x 48
Color Negro
Para utilizar con (equipo) Dispensadores automatizados, incluido PerkinElmer FlexDrop™
Material Poliestireno
N.° de pocillos 1536
Volumen de trabajo (métrico) 8 μl
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Forma del pocillo Plano
Para utilizar con (aplicación) Para sistemas Kalypsys™, garantizan la precisión en la manipulación de líquidos
N.º por caja 50/caja
N.° por paquete 10/Paq.