Learn More
Corning™ Puntas de pipeta microvolumétricas, estériles
Proporcionan un rendimiento preciso y fiable en el intervalo de volúmenes establecido
Marca: Corning™ 4894
Detalles adicionales : Peso : 1.22470kg
Descripción
- Las puntas de microvolúmenes proporcionan un rendimiento preciso y fiable para ultrapipetas de las marcas más importantes en el intervalo de 0,1 μl a 10 μl.
- Sin ARNasa/ADNasa.
- Apirógenos.
Especificaciones
Gilson™ Pipetman™, Micropipeta ultramicro de ajuste universal | |
Redondo | |
Estéril | |
Sin DNasa, RNasa ni pirógenos | |
Gradilla | |
Gradilla |
PP (polipropileno) | |
De 0,1 a 10 μl | |
Natural | |
Universal | |
Microvolumen |