Learn More
Corning™ Puntas de pipeta de ajuste universal IsoTip™ en gradilla y con filtro
Ideal para aplicaciones en las que es crucial evitar la contaminación cruzada, como la amplificación de ADN y la manipulación de radioisótopos
Marca: Corning™ 4801
Includes: Puntas de pipeta en gradilla
Descripción
- Las puntas de pipeta con filtro IsoTip cuentan con una barrera hidrófoba e inerte que evita que los contaminantes en aerosol entren en contacto con los ejes de las micropipetas (se puede solicitar o descargar una guía sobre la compatibilidad de las puntas de pipeta en el sitio web de Corning).
- Ideal para aplicaciones en las que es crucial evitar la contaminación cruzada, como la amplificación de ADN y la manipulación de radioisótopos.
- Envasadas estériles.
- Sin ARNasa/ADNasa.
- Apirógenos.
Especificaciones
0,1 μl a 2 μl | |
Estéril | |
Gradilla | |
Gradilla | |
IsotipTM |
Con filtro | |
Natural | |
Filtro | |
Gilson™ Pipetman™, Micropipeta ultramicro de ajuste universal | |
Polipropileno |
COR012 LIQUID HANDLING SELECTION GUIDE
Tamaño : 2.5 MB
Título del producto
Corning™ Puntas de pipeta de ajuste universal IsoTip™ en gradilla y con filtro > Ultramicropipeta; 0,1-2 μl
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido