Learn More
Corning™ Puntas de pipeta de ajuste universal IsoTip™ en gradilla y con filtro
Ideal para aplicaciones en las que es crucial evitar la contaminación cruzada, como la amplificación de ADN y la manipulación de radioisótopos
Marca: Corning™ 4823
125.97 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "25977" para aplicar la oferta.
Includes: Puntas de pipeta en gradilla
Descripción
- Las puntas de pipeta con filtro IsoTip cuentan con una barrera hidrófoba e inerte que evita que los contaminantes en aerosol entren en contacto con los ejes de las micropipetas (se puede solicitar o descargar una guía sobre la compatibilidad de las puntas de pipeta en el sitio web de Corning).
- Ideal para aplicaciones en las que es crucial evitar la contaminación cruzada, como la amplificación de ADN y la manipulación de radioisótopos.
- Envasadas estériles.
- Sin ARNasa/ADNasa.
- Apirógenos.
Especificaciones
1 μl a 200 μl | |
Estéril | |
Gradilla | |
Gradilla | |
Sí | |
Polipropileno |
Con filtro | |
Natural | |
Filtro | |
Pipeta de ajuste universal | |
IsotipTM | |
10 μl, 50 μl, 100 μl |
Título del producto
Corning™ Puntas de pipeta de ajuste universal IsoTip™ en gradilla y con filtro > Grado de investigación; 1-200 μl
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido