Learn More
Corning™ Placas DNA-BIND™ de 96 pocillos
Método práctico para la inmovilización covalente de ADNmc por el extremo de 5« o 3«
175.23€ - 829.80€
Especificaciones
Formato | Estándar |
---|---|
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Material | Poliestireno |
N.° de pocillos | 96 |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Color | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10525341
|
Corning™
2505 |
Transparente | 50/caja |
829.80€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10286671
|
Corning™
2525 |
Transparente | 10/caja |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10691072
|
Corning™
2499 |
Blanco | 50/caja |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Listas para su uso sin necesidad de preparación de la superficie, prehibridación o la adición de caros reactivos de entrecruzamiento u oligonucleótidos altamente purificados
- Ideales para hibridación y amplificación
- La superficie proporciona unión con alta especificidad y fondo extremadamente bajo
- Pocillos de fondo plano
Especificaciones
Estándar | |
Poliestireno | |
No estéril |
8 x 12 | |
96 | |
Ideal para la hibridación y amplificación |