Learn More
Corning™ Placas DNA-BIND™ de 96 pocillos
Código de producto. 10691072 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Color:
Blanco
Transparente
Cantidad:
10/caja
50/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 50
Código de producto. 10691072
Marca: Corning™ 2499
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Método práctico para la inmovilización covalente de ADNmc por el extremo de 5' o 3'
  • Listas para su uso sin necesidad de preparación de la superficie, prehibridación o la adición de caros reactivos de entrecruzamiento u oligonucleótidos altamente purificados
  • Ideales para hibridación y amplificación
  • La superficie proporciona unión con alta especificidad y fondo extremadamente bajo
  • Pocillos de fondo plano
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Formato Estándar
matriz, red, conjunto 8 x 12
Color Blanco
Material Poliestireno
N.° de pocillos 96
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie DNA-Bind
Forma del pocillo Redondo
Para utilizar con (aplicación) Ideal para la hibridación y amplificación
Cantidad 50/caja
Color de pocillo Blanco
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt