Learn More
Corning™ Placas DNA-BIND™ de 96 pocillos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10286671 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Transparente
Cantidad:
10/caja
50/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 50
Código de producto. Color Cantidad unitSize
10286671 Transparente 10/caja paquete de 10
10525341 Transparente 50/caja paquete de 50
10691072 Blanco 50/caja paquete de 50
3 options
Código de producto. 10286671
Marca: Corning™ 2525
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Método práctico para la inmovilización covalente de ADNmc por el extremo de 5' o 3'
  • Listas para su uso sin necesidad de preparación de la superficie, prehibridación o la adición de caros reactivos de entrecruzamiento u oligonucleótidos altamente purificados
  • Ideales para hibridación y amplificación
  • La superficie proporciona unión con alta especificidad y fondo extremadamente bajo
  • Pocillos de fondo plano
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Estándar
Tapa Sin tapa
matriz, red, conjunto 8 x 12
Color Transparente
Material Poliestireno
N.° de pocillos 96
Esterilidad No estéril
Forma del pocillo Redondo
Para utilizar con (aplicación) Ideal para la hibridación y amplificación
N.º por caja 10/caja
N.° por paquete 1/Paq.
Cantidad 10/caja
Color de pocillo Transparente