Learn More
Corning™ Controlador de temperatura
GREENER_CHOICE
Para su uso con: Placas calefactoras PC-400D y PC-600D y placas calefactoras con agitación PC-420D y PC-620D
Marca:  Corning™ 6795PR
Código de producto. 10401148
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Este controlador de temperatura está diseñado para eliminar las conjeturas relacionadas con el control de las temperaturas de los líquidos en las placas calefactoras con pantalla digital PC-400D y PC-600D y las placas calefactoras con agitación PC-420D y PC-620D.
  • Controla la temperatura de los líquidos hasta 200 ºC en los recipientes de la parte superior calefactada de Pyroceram.
  • Aumenta la precisión y la repetibilidad al controlar la temperatura del líquido, no la temperatura de la placa superior.
  • Cuando está en uso, el icono del controlador se iluminará en la pantalla y el control de temperatura de la unidad puede ajustarse a 5-200 ºC.
  • PRECAUCIÓN: Un ajuste de 200 ºC cuando se utiliza 6795PR no significa que la placa superior esté a 200 ºC. La temperatura de la placa superior puede ser de hasta 550 ºC.
Los controladores de temperatura no están disponibles para su uso con unidades de solo agitación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Placas calefactoras PC-400D y PC-600D y placas calefactoras con agitación PC-420D y PC-620D.
Temperatura ambiente de hasta 200 °C
Controlador de temperatura
Documentos
Product Information
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Corning™ Controlador de temperatura > Controlador de temperatura.