Learn More
Corning™ Tryptic Soy Broth, Animal-Free, Liquid
For an accurate assessment of sterility throughout the manufacturing process
23.18€ - 1373.88€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | USP |
---|---|
Contenido y almacenamiento | De 15 °C a 30 °C |
Formulario | Líquido |
Para utilizar con (aplicación) | Para probar la esterilidad de los procesos biofarmacéuticos sin usar animales |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15333591
|
Corning™
46-060-CI |
100 ml |
23.18€
100 ml |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15363721
|
Corning™
46-060-LB |
20 000 ml |
1373.88€
20 litros |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Tryptic Soy Broth is a sterile-filtered, ready-to-use solution for use in sterility testing and validation in the manufacture of a liquid product. The use of this medium in place of the product intended for production allows for the assessment of the capability of an aseptic manufacturing process. Due to the rich nutrient base, TSB may be used in the cultivation of fastidious micro-organisms. This growth medium has animal-free components, making it ideal for testing the sterility of animal-free biopharmaceutical processes.
Información de órdenes
Shipped under ambient conditions
Especificaciones
USP | |
De 15 °C a 30 °C | |
Líquido | |
Para probar la esterilidad de los procesos biofarmacéuticos sin usar animales |