Learn More
Corning™ Caldo de soja tríptica, sin usar animales, líquido
Description
El caldo de soja tríptico es una solución de filtrado estéril lista para su uso en pruebas de esterilidad y validación en la fabricación de un producto líquido. El uso de este medio en lugar del producto destinado a la producción permite evaluar la capacidad de un proceso de fabricación aséptico. Debido a la rica base nutritiva, el TSB puede usarse en el cultivo de microorganismos exigentes. Este medio de crecimiento no contiene componentes de origen animal, lo que lo hace ideal para probar la esterilidad de procesos biofarmacéuticos sin animales.
Order Info
Enviado en condiciones ambientales
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | USP |
| Contenido y almacenamiento | De 15 °C a 30 °C |
| Formulario | Líquido |
| Para utilizar con (aplicación) | Para probar la esterilidad de los procesos biofarmacéuticos sin usar animales |
| Cantidad | 100 ml |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.