Learn More
Corning™ Caldo de soja tríptica, sin usar animales, líquido
BIOPHARMA
Código de producto. 15363721
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
20 000 ml
Tamaño de la unidad:
100 ml
20 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15363721 20 000 ml 20 litros
15333591 100 ml 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15363721 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 46060LB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1435.00€
    802.01€ / 20 litros
    Ahorro 632.99€
    44% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-02-2027
Para una evaluación precisa de la esterilidad a lo largo del proceso de fabricación
El caldo de soja tríptico es una solución de filtrado estéril lista para su uso en pruebas de esterilidad y validación en la fabricación de un producto líquido. El uso de este medio en lugar del producto destinado a la producción permite evaluar la capacidad de un proceso de fabricación aséptico. Debido a la rica base nutritiva, el TSB puede usarse en el cultivo de microorganismos exigentes. Este medio de crecimiento no contiene componentes de origen animal, lo que lo hace ideal para probar la esterilidad de procesos biofarmacéuticos sin animales.
Información de órdenes
Enviado en condiciones ambientales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad USP
Contenido y almacenamiento De 15 °C a 30 °C
Formulario Líquido
Para utilizar con (aplicación) Para probar la esterilidad de los procesos biofarmacéuticos sin usar animales
Cantidad 20 000 ml