Learn More
Corning™ Solución de 100 mM de piruvato sódico
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Descripción
cellgro incorpora muchos principios desarrollados por la industria farmacéutica, incluidos el uso de agua de calidad WFI, el análisis de materias primas, la monitorización durante el proceso y las pruebas de productos acabados.
Especificaciones
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | De 2° a 8 °C |
Formulario | Líquido |
Tipo de producto | Piruvato sódico |
Esterilidad | Estéril con filtro |
Formato | Frasco de plástico |
Cantidad | 100 mL |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Código de producto |
---|---|---|---|
26824017 | Certificado de calidad | 14/05/2025 | 25-000-CI |
10624005 | Certificado de calidad | 30/10/2024 | 25-000-CI |
03123013 | Certificado de análisis | 22/08/2023 | 25-000-CI |
32622006 | Certificado de análisis | 08/06/2023 | 25-000-CI |
25522007 | Certificado de análisis | 16/03/2023 | 25-000-CI |
Título del producto
Corning™ Solución de 100 mM de piruvato sódico >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido