Learn More
Corning™ Contenedor de recogida de metaloceno Configuración de almohadilla 2D
Las bolsas de recogida Corning están disponibles en configuraciones colgantes 2D con múltiples volúmenes de bolsas y configuraciones de conectores.
Marca:  Corning™ 91-100-35
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17213574
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Las bolsas de recogida Corning están disponibles en configuraciones colgantes 2D con múltiples volúmenes de bolsas y configuraciones de conectores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Metaloceno
100L
1 unidad
Estéril
Puerto 1, 2; tubo de 60,96 cm de longitud con un diámetro interior de 9,5 cm Conector CPC macho con lengüeta de 9,5 cm, tapa de polvo y abrazaderas; Puerto 3; tubo de 91,44 cm de diámetro interior de 0,32 cm con lengüeta de 0,32 cm y luer macho
1/paq.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Corning™ Contenedor de recogida de metaloceno Configuración de almohadilla 2D > Metaloceno; 100 l