Learn More
Corning™ Medios de cultivo celular cellgro™: modificación de Eagle de Dulbecco 1X2 (DMEM)' Código de producto.: 15333531
Corning™ Medios de cultivo celular cellgro™: modificación de Eagle de Dulbecco 1X2 (DMEM)'
BIOPHARMA
Código de producto. p-3201172
Con L-glutamina, 1 g/l de glucosa y piruvato sódico, paquete de 6
Click to view available options
Formulación:
Con L-glutamina, 1 g/l de glucosa y piruvato sódico
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. 15333531
Marca: Corning™ 10014CV
La sustitución de piridoxina HCl por piridoxal garantiza mayor estabilidad que la formulación original. Los medios de cultivo celular Corning™ cellgro™ - Modificación de Dulbecco de medio Eagle (DMEM) se prueba en cuanto a hibridomas.
Aceleración del crecimiento y la citotoxicidad
Los productos de medios clásicos Corning se someten a una variedad de pruebas para determinar su funcionalidad y toxicidad mediante el análisis de promoción del crecimiento. El rendimiento del producto se mide por las proporciones de cosecha a planta o por el aumento de veces según las especificaciones predeterminadas.
Propiedades fisioquímicas
Los productos de medios clásicos líquidos y en polvo se prueban para determinar su pH y su osmolalidad. Los polvos de medios clásicos también se prueban para determinar la humedad residual. Las pruebas de pH y osmolalidad se realizan de acuerdo con procedimientos específicos en los que todos los equipos se calibran utilizando estándares trazables por el National Institute of Standards and Technology (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología estadounidense)
Pruebas biológicas
Las pruebas de calidad de la liberación de los productos de medios clásicos líquidos Corning garantizan niveles bajos de endotoxinas, micoplasma y ausencia de contaminación.
Endotoxinas: Los productos de medios clásicos se prueban para detectar endotoxinas bacterianas mediante el ensayo cromogénico del lisado de almoebocito Limulus (LAL). Para su liberación, cada lote de medios clásicos líquidos estándar debe tener un nivel de endotoxinas de <0,25 EU/ml. Los productos de medios en polvo clásicos deben tener un nivel de endotoxinas de <0,25 EU/ml cuando se produzca con un peso de fórmula con agua con bajo contenido de endotoxinas.
Esterilidad: Todos los productos de medios clásicos líquidos Corning se han probado para determinar su esterilidad.
Micoplasma: Los productos de medios clásicos líquidos se prueban para determinar los niveles de micoplasma usando un método de gran volumen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Líquido
Tipo de producto Medios DMEM
Cantidad 6 x 500 mL
Formulación Con L-glutamina, 1 g/l de glucosa y piruvato sódico
Contenido y almacenamiento De 2° a 8 °C
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de lote34424015 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha17/07/2025 Código de producto10-014-CV
Número de lote31124002 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha10/07/2025 Código de producto10-014-CV
Número de lote25524007 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha25/03/2025 Código de producto10-014-CV
Número de lote11424009 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha24/12/2024 Código de producto10-014-CV
Número de lote22924005 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/02/2025 Código de producto10-014-CV
Título del producto
Corning™ Medios de cultivo celular cellgro™: modificación de Eagle de Dulbecco 1X2 (DMEM)' >