Learn More
Corning™ Tampones de cultivo celular: Solución salina tamponada con fosfato 1X de Dulbecco'
Con bajo contenido de endotoxinas
Marca: Corning™ 21-030-CV
58.99 EUR hasta el 2025-07-13
Use el código promocional "24135" para aplicar la oferta.
Descripción
La solución salina tamponada con fosfatos de Dulbecco (DPBS) es una solución tamponada que se puede utilizar para mantener los medios de cultivo celular en el intervalo de pH fisiológico de 7,0 a 7,6. Se puede utilizar como líquido de irrigación, transporte o dilución al mismo tiempo que mantiene la tonicidad y viabilidad de las células durante un periodo de tiempo limitado Esta formulación contiene calcio y magnesio.
Especificaciones
Calcio y magnesio | |
1 X | |
6 x 500 ml | |
Desde 6,9 hasta 7,1 |
De 2° a 30 °C | |
Con calcio y magnesio | |
Cloruro de calcio 0,10 g/l, cloruro de potasio 0,2 g/l, fosfato dihidrógeno de potasio 0,2 g/l, cloruro de magnesio hexahidrato 0,1 g/l, cloruro de sodio 8 g/l, fosfato disódico heptahidrato 2,1716 g/l | |
Líquido |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
30324007 | Certificado de calidad | 18/06/2025 | 21-030-CV |
05025006 | Certificado de calidad | 13/05/2025 | 21-030-CV |
25324006 | Certificado de calidad | 31/12/2024 | 21-030-CV |
21124009 | Certificado de calidad | 25/12/2024 | 21-030-CV |
27623017 | Certificado de calidad | 24/06/2024 | 21-030-CV |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13