Learn More
Corning™ Matraz de cultivo con cuello inclinado rectangular de fibronectina BioCoat™
Se ha probado su capacidad de facilitar la fijación y la propagación de células de riñón de hámster BHK-21
289.97€ - 443.55€
Especificaciones
Material del cierre | Fenólico |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Para la adhesión, el crecimiento y la diferenciación neuronal y de líneas celulares transfectadas |
Forma | Rectangulares |
Revestimiento de superficie | Fibronectina |
Esterilidad | Estéril |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Estilo de cuello | Área de cultivo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Estilo de cuello | Área de cultivo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10224811
|
Corning™
354521 |
250 mL | En ángulo | 75 cm2 |
443.55€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10516001
|
Corning™
354646 |
600 ml | Inclinado | 150 cm2 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10162801
|
Corning™
354532 |
70 ml | Inclinado | 25 cm2 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Los componentes de la matriz se aplican como un revestimiento ópticamente transparente y uniforme
- Diseñadas para imitar cuidadosamente entornos in vivo y mejorar la expresión de la morfología específica de las células
- Todos los lotes se han probado con resultados negativos para bacterias y hongos
- El instrumental de cultivo celular se ha probado como apto para favorecer la fijación firme de células granulosas de cerebelo de rata
El plasma humano utilizado en la preparación de este producto ha sido probado con resultados negativos para anticuerpos de VIH y HBsAg
Especificaciones
Fenólico | |
Rectangulares | |
Estéril |
Para la adhesión, el crecimiento y la diferenciación neuronal y de líneas celulares transfectadas | |
Fibronectina |