Learn More
Corning™ Matraz de cultivo rectangular de fibronectina BioCoat™
Descripción
La fibronectina humana (HFN) es una glicoproteína ampliamente distribuida que se utiliza como sustrato para promover la unión de las células a través de su secuencia RGD de dominio de unión central. La HFN es un producto de la mayoría de las células mesenquimales y epiteliales y está presente tanto en la ECM como en el plasma. La función principal de la HFN parece ser la migración celular durante la cicatrización y el desarrollo de la herida, la regulación del crecimiento y la diferenciación celular, y la hemostasia/trombosis.
- Los componentes de la matriz se aplican como un revestimiento ópticamente transparente y uniforme
- Diseñadas para imitar cuidadosamente entornos in vivo y mejorar la expresión de la morfología específica de las células
- Todos los lotes se han probado con resultados negativos para bacterias y hongos
- El instrumental de cultivo celular se ha probado como apto para favorecer la fijación firme de células granulosas de cerebelo de rata
Aplicaciones:
- Promoción de la propagación y la fijación celular
- Rápida expansión de poblaciones celulares
- Cultivo de suero libre o reducido
- Ensayos de fijación celular
- Estudios de los efectos de la HFN en el comportamiento celular
- Mejora de la supervivencia de células primarias en el cultivo
Fuente
- Plasma humano
- Nota: Material de origen analizado para el antígeno de la hepatitis B y el anticuerpo VIH-1
Control de calidad
- Se ha probado la capacidad de facilitar la fijación y la propagación de células de riñón de hámster BHK-21
- Probado con resultados negativos para bacterias y hongos
- > 90 % de pureza de fibronectina por SDS-PAGE
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 2,36 oz |
| Material del cierre | Fenólico |
| Capacidad (métrico) | 70 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la adhesión, crecimiento y diferenciación de líneas celulares neuronales y transfectadas |
| Estilo de cuello | Inclinado |
| Forma | Rectangular |
| Revestimiento de superficie | Fibronectina |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo de tapón | Tapón Sello |
| Área de cultivo | 25 cm2 |