Learn More
Corning™ BioCoat™ 96Pocillos, tratamiento con colágeno tipo I, microplaca de fondo plano
Descripción
El colágeno I, que se encuentra en la mayoría de los tejidos y órganos, es más abundante en la dermis, los tendones y los huesos. Es una parte integral del marco que mantiene juntas las células y los tejidos y ha sido reconocida como una matriz útil para mejorar el cultivo celular. El uso in vitro del colágeno puede ejercer efectos sobre la adherencia, la morfología, el crecimiento, la migración y la diferenciación de una variedad de tipos de células.
Aplicaciones:
- Promoción de la propagación y la fijación celular
- Rápida expansión de poblaciones celulares
- Cultivos sin suero o de suero reducido
- Ensayos de fijación celular
- Mejora de la supervivencia de células primarias en el cultivo
Fuente
Control de calidad
- Se somete a pruebas para comprobar la capacidad de favorecer la fijación y la propagación de células de fibrosarcoma humano HT-1080
- Probado con resultados negativos para bacterias y hongos
- >90 % de pureza de colágeno I por SDS-PAGE
Almacenamiento
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ANSI, SBS |
| Formato | Estándar |
| Tapa | Con tapa |
| Contenido y almacenamiento | De 4 °C a 30 °C |
| Área de cultivo | 0,32 cm2 |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Envase | 5/caja |
| Color | Negro, Fondo transparente |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Mostrar más |