Learn More
Corning™ Microplacas de poliestireno sólidas de 384 pocillos y de color blanco o negro
Fabricada con poliestireno de calidad médica para ofrecer una mayor resistencia. Las microplacas de poliestireno sólidas blancas o negras de 384 pocillos Corning™ se utilizan para ensayos fluorescentes y de luminiscencia. Lote probado en cuanto a opacidad y fondo de baja fluorescencia/luminiscencia.
Marca: Corning™ 3576
Descripción
Diseñada para reducir la diafonía entre pocillos durante los ensayos de luminiscencia y fluorescencia.
Especificaciones
Estándar | |
16 x 24 | |
Blanco | |
384 | |
No estéril | |
Con capacidad para medio de unión (> 10 kD) y biomoléculas grandes que poseen grupos iónicos y/o regiones hidrofóbicas. | |
10/Paq. |
Sin tapa | |
Alta adherencia | |
Poliestireno | |
De 20 to 80 μl | |
Plano | |
50/caja | |
50/caja |