Learn More
Julabo™ Chiller con recirculación CORIO™ CD-900F
La nueva generación de circuladores de laboratorio para tareas rutinarias y estándar
Marca: Julabo™ 9012706
Descripción
Los baños de circulación de calentamiento/refrigeración de la nueva serie CORIO™ se distinguen con una excelente relación precio-rendimiento. Son ideales para todas las tareas estándar y el trabajo rutinario en laboratorios e industria.
Ventajas:
- Modelos para aplicaciones internas y externas
- Pantalla blanca, brillante y fácil de leer
- Muy silencioso
- Cambio sencillo de la bomba entre circulación interna y externa
- Conexiones externas de la bomba (M16x1)
- Conexión USB
- El diseño de bobina de refrigeración que ahorra espacio proporciona más espacio utilizable en el depósito de baño
- Tapa de baño y grifo de drenaje incluidos
- Rejilla de ventilación extraíble
- Unidad de refrigeración sin aireadores laterales
- Clase III (FL) según DIN 12876-1
Especificaciones técnicas:
- Intervalo de temperatura de trabajo: de -40 a +150 °C
- Control de temperatura: PID
- Pantalla de temperatura: LED
- Ajuste/resolución de la pantalla: de 0,01–0,1 °C
- Compresor de refrigeración: Aire
- Caudal de capacidad de la bomba (l/min): 15
- Presión de flujo de la capacidad de la bomba (psi): 4,8
- Abertura de baño/profundidad de baño (An x L / F pulg.): 10,2 x 13,8 / 7,9
- Conexiones de la bomba: M16x1
- Diámetro de los accesorios dentados (diámetro interior/mm): 8 / 12
- Volumen de llenado (litros): 21 - 30
- Fase de refrigerante 1: R452A
- Volumen de llenado de fase de refrigerante 1 (g): 220
- Dióxido de carbono equivalente de fase 1 (t): 0,471
- Temperatura ambiente: 5 - 40 °C
- Dimensiones An x L x Al (pulg.): 15,4 x 24,4 x 29,5
- Peso: 114,6 lb
- Se incluye con cada unidad: 2 accesorios dentados para tubos de 8 y 12 mm de diámetro interno (conexiones de bomba M16x1 macho)
- Cubierta de baño: integrada
Especificaciones
Baño de circulación de calentamiento/refrigeración | |
Acero inoxidable | |
± 0,03 °C |
Videos
-
Julabo CORIO laboratory circulators