Learn More
Estándar de cobre, 1000 mg/l en HNO3 al 2 % (grado de garantía), SPEX CertiPrep™
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
51.94€ - 137.00€
CAS | 7440-50-8, 7697-37-2, 7732-18-5 |
---|---|
Fórmula molecular | Cu |
Peso molecular (g/mol) | 63.55 |
Número MDL | MFCD00010965 |
Clave InChI | RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 23978 |
ChEBI | CHEBI:30052 |
Nombre IUPAC | cobre |
SMILES | [Cu] |
Includes: NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10672133
|
SPEX Certiprep
PLCU2-2Y |
125 ml | Frasco de LDPE lixiviación triple | N/A | ||||||
10224292
|
SPEX Certiprep
PLCU2-2T |
250 mL | Frasco de LDPE lixiviación triple |
137.00€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10040502
|
SPEX Certiprep
PLCU2-2X |
500 mL | Frasco de LDPE lixiviación triple |
135.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
Analito | Concentración |
---|---|
Cu | 1000 μ g/ml |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
7440-50-8, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
63.55 | |
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:30052 | |
[Cu] |
Cu | |
MFCD00010965 | |
23978 | |
cobre |
Especificaciones
Copper Standard | |
El certificado de garantía de análisis indica un máximo de 30 elementos a nivel de ppmm. | |
Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. | |
Cu | |
AA, ICP | |
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N | |
[Cu] | |
2% HNO3 | |
23978 | |
Assurance |
7440-50-8, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
0.1, 2.0, 97.9 | |
0.1, 2.0, 97.9 | |
MFCD00010965 | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation | |
Certified Reference Material | |
cobre | |
63.55 | |
CHEBI:30052 |
Seguridad y manipulación
Causes severe skin burns and eye damage
missing translation for 'dotInformation' : Hazardous
Recommended Storage : Ambiente
- 1000
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: nitric acid
Product intended for laboratory use only