Learn More
Corning™ Anillo de extensión para el sistema CoolBox™ XT
Para su uso con el sistema CoolBox™ XT. Se necesita un anillo de extensión Corning™ cuando se utilizan módulos de tubos CoolRack™ más altos y tubos altos en el sistema CoolBox.
Marca: Corning™ 432085
98.65 EUR hasta el 2025-08-24
Use el código promocional "24117" para aplicar la oferta.
Alertas:
El cierre de la tapa no es posible con la adición de un anillo de extensión
Descripción
Para usar con CoolBox XT y CoolBox 2XT para ampliar la altura cuando se utilicen módulos de tubos altos. El cuello está magnetizado y se adhiere fácilmente a la base de la unidad.
Especificaciones
Naranja | |
Amplíe la altura cuando utilice módulos de tubo alto | |
1/Paq. |
Collarín de extensión | |
Sistema CoolBox XT | |
20.0 x 16.0 x 7.0 cm (7.8 x 6.2 x 2.7 in.) Interior: 14.0 x 9.4 x 7.0 cm (5.5 x 3.7 x 2.7 in.) |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Genómica Powerhouse
Potencie sus procesos desde la PCR hasta la secuenciación.Promo Code: 24117Expires: 2025-08-24
New Offer Ahorre hasta un 92%