missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vilber Lourmat™ Filtro de conversión

Filtros de conversión de luz UV (ultravioleta)/blanca ricos y resistentes para gel de proteínas de 21 x 26 cm.

491.00€ - 528.00€

Especificaciones

Cantidad 1Each
Tipo de producto Filtro de conversión
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
11746289
Ver documentos
Vilber Lourmat™
9120-2002-1
Uv/blanco lum.
528.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 08-07-2025
Añadir a la cesta
 
11342633
Ver documentos
Vilber Lourmat™
9120-2003-1
Uv/azul
491.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 08-07-2025
Añadir a la cesta
 
Descripción

Descripción

  • Placas de conversión comunes
  • Filtro de conversión de luz UV/blanca de 21 x 26 cm
  • Pantalla de conversión de UV/luz blanca
  • Para gel de proteínas de 21 x 26 cm
Especificaciones

Especificaciones

1Each
Filtro de conversión
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Vilber Lourmat™ Filtro de conversión

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado