Learn More
Contec™ Toallas presaturadas SATWipes™
Apto para diversos tipos de salas limpias. Las toallas presaturadas Contec™ SATWipes™ se ofrecen en varias opciones para facilitar la limpieza general en entornos ISO Clase 5 a ISO Clase 8.
Marca: Contec™ SAT-C3-7030
Detalles adicionales : Peso : 11.34000kg
Descripción
- Toallas presaturadas duraderas con una selección de saturación de disolventes en rollos perforados
- Las toallas SATWipes con toallas de poliéster no tejidas son perfectas para aplicaciones críticas en entornos ISO Clase 5
- Las toallas SATWipes con toallas de poliéster/celulosa no tejidas ofrecen resistencia y un bajo contenido de compuestos extraíbles para su uso en aplicaciones menos críticas en entornos ISO Clase 6 a 8
- Diseñadas para la limpieza general, la preparación de superficies, así como para limpiar herramientas de proceso y otros equipos, y para utilizarse antes del acceso a salas limpias
Especificaciones
Toallitas presaturadas SATWipes | |
23 cm | |
15,2 cm | |
ISO Clase 5 y 6 | |
Excelentes toallitas para aplicaciones menos críticas, compatibles con entornos ISO clase 6 y toallitas antes de entrar en la sala blanca | |
70% alcohol isopropílico, 30% agua desionizada |
9 in | |
9 in | |
Poliéster | |
23 x 15,2 cm (9 x 6 in) | |
12 paq. |