Learn More
Contec™ Toallitas para salas limpias Amplitude™ EcoCloth™
Presentan una absorción y un rendimiento económico mejorados gracias a su ligera construcción.Las toallitas Contec™ Amplitude™ EcoCloth™ para salas limpias superan en absorbancia a las toallitas de celulosa/poliéster de peso estándar comparables.Son ideales para limpiar los productos antes de introducirlos en la sala limpia.
Marca: Contec™ AMEC0004
273.00 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 9.53000kg
Descripción
- Fabricadas con tela no tejida hidroentrelazada de poliéster/celulosa resistente y duradera
- Toalla económica y ligera: ideal para limpiar y absorber derrames en entornos de salas limpias; excelente para su uso en aplicaciones menos críticas
- Excepcionalmente absorbente en términos de relación peso-capacidad
- Niveles bajos de partículas y compuestos extraíbles
- Doble envase para preservar la integridad del producto
- Recomendadas para su uso en entornos de salas limpias ISO Clase 6 y superiores
- Limpieza de uso general en los sectores biotecnológico, farmacéutico, de dispositivos médicos y similares
- Pensado para aplicaciones no abrasivas
Información de órdenes
Peso base:54,2 g/m2.
Especificaciones
Toallitas para salas limpias Amplitude™ EcoCloth | |
30,5 cm | |
30,5 cm | |
Intrinsic: 6,4mL/g; Extrinsic: 356mL/m² | |
ISO Clase 6 | |
Sala blanca |
12 in | |
12 in | |
Poliéster Celulosa | |
57 | |
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in) |