Learn More
Memmert™ Cámara climática constante HPPeco con tecnología avanzada Peltier
Ideal para pruebas de estabilidad compatibles con Q1A ICH, pruebas de durabilidad en los campos farmacéutico, de alimentación y cosmética, así como pruebas de calidad y almacenamiento con humedad controlada.
Marca:  Memmert™ HPP1400eco
29766.67 EUR hasta el 2025-07-31
Use el código promocional "24075" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17138964
  • 35840.00€ / cada uno
La promoción definitiva de equipamiento de laboratorio
Usar código promocional 24075 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 08-10-2025
Descripción
Eficiente, homogéneo y fiable: estas tres palabras describen la cámara climática constante Memmert HPPeco.
  • Tamaños de modelo: 110, 260, 410, 750, 1060, 1400, 2200
  • Intervalos de ajuste de temperatura: De 0 a +70° C (tamaño 110 a 1060), de +15° C a +60° C (tamaño 1400 y 2200)
  • Intervalos de ajuste de humedad: 10 a 90 % de humedad relativa (tamaño 110 a 1060), 10 a 80 % de humedad relativa (tamaño 1400 y 2200)
  • 1 variante de modelo: TwinDISPLAY (control intuitivo)
  • Software AtmoCONTROL en un dispositivo USB para la programación, la gestión y la transferencia de programas a través del puerto USB o de la interfaz Ethernet
  • Tecnología Peltier avanzada: máxima eficiencia energética en comparación con las cámaras climáticas con un compresor
  • Unidad de iluminación opcional (luz blanca fría, luz blanca cálida)
  • 2 sensores Pt100 DIN Clase A en circuito de 4 cables para monitorización mutua, asume funciones en caso de error
  • Suministro de humedad con agua destilada del depósito externo mediante bomba de cebado automático
  • Parámetros ajustables: temperatura (Celsius o Fahrenheit), humedad relativa, hora del programa, zonas horarias
  • Distribución absolutamente homogénea de la temperatura y la humedad
  • Fiable y a prueba de fallos, incluso después de años de funcionamiento continuo
  • Siempre un buen ambiente: sin refrigerante, funcionamiento suave, compacto y de bajo mantenimiento
Gracias al control de alta precisión, se garantiza una distribución de temperatura y humedad absolutamente homogénea y estable. La nueva bomba de microdosificación humidifica delicada y rápidamente el interior de la cámara climática. Las puertas dobles de serie evitan la contaminación y las caídas de las subidas de temperatura, al mismo tiempo que dispone de una vista óptima de la carga sensible a través de las puertas de vidrio interiores de área amplia.
Especificaciones
Especificaciones
CE
1360 l
Unidad de iluminación opcional
Del 10 al 90 % de humedad relativa
Cámara climática
Suministro de humedad con agua destilada del depósito externo mediante bomba de cebado automático
750 x 1250 x 1450 mm
639 kg
50/60 Hz
No
Acero inoxidable (304/1,4301)
Acero inoxidable
15 (al menos 10 por debajo de la temperatura ambiente) a 60°°C.
2 pantallas TFT en color de alta definición (TwinDISPLAY)
Contador digital de retroceso con ajuste de tiempo objetivo, ajustable desde 1 minuto a 99 días
1435 x 905 x 1913 mm
450 kg
Certificados
Ver productos accesorios
Promociones
Promociones
Título del producto
Memmert™ Cámara climática constante HPPeco con tecnología avanzada Peltier > 1360 l