Learn More
Conivaptan hydrochloride, MedChemExpress
MedChemExpress Conivaptan (hydrochloride) is a non-peptide antagonist of vasopressin receptor, with Ki values of 0.48 and 3.04 nM for rat liver V1A receptor and rat kidney V2 receptor respectively.
Marca: Medchem Express HY-18347A

Descripción
Conivaptan (hydrochloride) is a non-peptide antagonist of vasopressin receptor, with Ki values of 0.48 and 3.04 nM for rat liver V1A receptor and rat kidney V2 receptor respectively.Especificaciones
Conivaptan hydrochloride | |
Blanco | |
C32H27ClN4O2 | |
YM 087 | |
O=C(C1=CC=CC=C1C2=CC=CC=C2)NC3=CC=C(C(N4CCC(N=C(C)N5)=C5C6=CC=CC=C64)=O)C=C3.Cl | |
535.04 | |
Research | |
COVID-19-immunoregulation |
168626-94-6 | |
Research | |
10 mg | |
DMSO : ≥ 100 mg/mL (186.90 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) | |
535.04 | |
99.61% | |
Solid |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Research purposes only