Learn More
Estándar de viscosidad de cono y placa, 1517 mPa.s (25,00 °C), Paragon Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Descripción
- Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de nuestra acreditación UKAS.
- Viscosidad cinemática certificada en estricta conformidad con la norma ASTM D2162 a 20 °C, 23 °C y 25 °C.
- Viscosidad cinemática certificada de conformidad con la norma ASTM D341 a temperaturas intermedias.
- Densidad, viscosidad dinámica y viscosidad cinemática cotizada a todas las temperaturas.
- Garantiza el pleno cumplimiento de los protocolos de los métodos de prueba ASTM e IP
- Seguimiento completo a los estándares nacionales
- 2 años de vida útil
- Embalaje de seguridad a prueba de manipulación.
- Fabricado en el Reino Unido.
Especificaciones
Especificaciones
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Certificado de análisis | Yes |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 500 mL |
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.
Título del producto
Estándar de viscosidad de cono y placa, 1517 mPa.s (25,00 °C), Paragon Scientific™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido