Learn More
Estándar de viscosidad de cono y placa, 150,0 mPa.s (25,00 °C), Paragon Scientific™
Los estándares de viscosidad certificados según las normas ISO 17025 / ISO 17034 de Paragon están formulados específicamente para la industria de pinturas y recubrimientos, y representan la gama más completa de estándares disponibles para esta aplicación.
Marca: Paragon Scientific 2162/4
Description
- Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de nuestra acreditación UKAS.
- Viscosidad cinemática certificada en estricta conformidad con la norma ASTM D2162 a 20 °C, 23 °C y 25 °C.
- Viscosidad cinemática certificada de conformidad con la norma ASTM D341 a temperaturas intermedias.
- Densidad, viscosidad dinámica y viscosidad cinemática cotizada a todas las temperaturas.
- Garantiza el pleno cumplimiento de los protocolos de los métodos de prueba ASTM e IP
- Seguimiento completo a los estándares nacionales
- 2 años de vida útil
- Embalaje de seguridad a prueba de manipulación.
- Fabricado en el Reino Unido.
Specifications
Frasco de vidrio ámbar | |
Yes | |
Líquido | |
500 mL |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.