Learn More
Estándar de viscosidad de cono y placa, 100,4 mPa.s (25,00 °C), Paragon Scientific™ Código de producto.: 16080162
Estándar de viscosidad de cono y placa, 100,4 mPa.s (25,00 °C), Paragon Scientific™
Código de producto. 16080162
500 mL, 500 ml
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. 16080162
Marca: Paragon Scientific 2162/3
Los estándares de viscosidad certificados según las normas ISO 17025 / ISO 17034 de Paragon están formulados específicamente para la industria de pinturas y recubrimientos, y representan la gama más completa de estándares disponibles para esta aplicación.
  • Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de nuestra acreditación UKAS.
  • Viscosidad cinemática certificada en estricta conformidad con la norma ASTM D2162 a 20 °C, 23 °C y 25 °C.
  • Viscosidad cinemática certificada de conformidad con la norma ASTM D341 a temperaturas intermedias.
  • Densidad, viscosidad dinámica y viscosidad cinemática cotizada a todas las temperaturas.
  • Garantiza el pleno cumplimiento de los protocolos de los métodos de prueba ASTM e IP
  • Seguimiento completo a los estándares nacionales
  • 2 años de vida útil
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulación.
  • Fabricado en el Reino Unido.
Especificaciones
Envase Frasco de vidrio ámbar
Certificado de análisis Yes
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.
Título del producto
Estándar de viscosidad de cono y placa, 100,4 mPa.s (25,00 °C), Paragon Scientific™ >