Learn More
Estándar de conductividad línea básica, 84 μS/cm, Hamilton™
Código de producto. 10595673
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10595673
Marca: Hamilton 238984
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Proporciona una estabilidad sin precedentes. La solución estándar de conductividad de línea básica de 84 μS/cm Hamilton™ se suministra con el DFM del documento de calibración.
  • Permanece estable durante un máximo de 3 años
  • Fecha de caducidad indicada en cada frasco
  • Los frascos se pueden mantener abiertos durante un máximo de 60 minutos
Especificaciones
Envase Frasco Calpack de 500 ml
Cantidad 500 ml