Learn More
Estándar de conductividad, trazable al NIST, 2.000 μS/cm, Reagecon™ Código de producto.: 11748495
Estándar de conductividad, trazable al NIST, 2.000 μS/cm, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11748495 Tienda Reagecon Productos
500 ml
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
Código de producto. 11748495
Marca: Reagecon CSKC2M
Acreditado conforme a ISO 17025. El estándar de conductividad Reagecon™ trazable al NIST, 2000μ S/cm, es un estándar de base acuosa no peligroso con un alto grado de precisión, baja variación de temperatura y estabilidad garantizada gracias a la fecha de caducidad, incluso después de la apertura del frasco.
Este estándar de conductividad es de base acuosa por lo que se eliminan todos los errores asociados a una correspondencia incorrecta de matriz. Estos estándares acuosos no son peligrosos para facilitar el almacenamiento, la manipulación y la eliminación. Cada frasco se suministra con un completo certificado de análisis y tiene una tabla de variación de conductividad con temperatura impresa en la etiqueta.
  • Comodidad y costes reducidos—Menos requisitos de higiene, seguridad y medioambientales y trámites en papel
  • Coeficiente de variación de temperatura muy bajo—Reduce los errores de medición y permite condiciones o trabajo de campo sin control de temperatura
  • Estabilidad garantizada hasta la fecha de caducidad—Elimina la necesidad de abrir un frasco nuevo de patrón cada vez que se utiliza
  • Alta precisión (±1 % a 25 °C) — Permite su uso como calibrador o control, de acuerdo con los requisitos más exigentes (p. ej., USP)
Especificaciones
Certificado de análisis
Conductividad 2000μ s/cm
Forma física Líquido
Para utilizar con (equipo) Medidores de conductividad
Solvent or Matrix Radioactiva
Cantidad 500 ml
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteCS2M25C1 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/05/2025 Catalog NumberCSKC2M
Número de loteCS2M24G1 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberCSKC2M
Número de loteCS2M23M1 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/06/2024 Catalog NumberCSKC2M
Número de loteCS2M23F1 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/12/2023 Catalog NumberCSKC2M
Número de loteCS2M22F1 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/03/2023 Catalog NumberCSKC2M
Título del producto
Estándar de conductividad, trazable al NIST, 2.000 μS/cm, Reagecon™ >