Learn More
Solución estándar de conductividad, 1,3 μS/cm, Reagecon™
Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
6 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Descripción
- Certificado por el método de prueba acreditado por la ISO 17025 de Reagecon (ref. INAB: 264T)
- Trazable a NIST
- Este estándar de conductividad es de base acuosa por lo que se eliminan todos los errores asociados a una correspondencia incorrecta de matriz. Cada frasco se suministra con un completo certificado de análisis y tiene una tabla de variación de conductividad con temperatura impresa en la etiqueta. El bajo coeficiente de variación de la temperatura reduce los errores de medición y permite el uso sin control de temperatura y es adecuado para trabajos de campo.
- Alta precisión del ±1 % a 25 °C; permite utilizar los patrones como calibradores y/o controles, de acuerdo con los requisitos del sector más exigentes.
- El producto es acuoso, no peligroso y preciso con una especificación del ±1 %. Como es de base acuosa, el producto tiene un coeficiente de variación de la temperatura bajo.
Especificaciones
Especificaciones
Descripción | Conductivity Standard Solution |
Envase | Frascos |
Certificado de análisis | Yes |
Conductividad | 1.3μS/cm ± 1% |
Forma física | Líquido |
Para utilizar con (equipo) | Medidores de conductividad |
Solvent or Matrix | Aqueous |
Cantidad | 6 x 500 mL |
Título del producto
Solución estándar de conductividad, 1,3 μS/cm, Reagecon™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido