Learn More
Cole-Parmer™ Adaptador de compresión para roscado macho
Los conectores de compresión son una excelente opción para conectar sistemas de tubos rígidos
Marca:  Cole-Parmer™ 06385-91
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11784749
  • 45.25€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 02-09-2025
Descripción
  • Para conectar el accesorio a los tubos, solo tiene que deslizar los tubos por un casquillo de sellado y utilizar la tuerca para comprimir hasta formar un sellado seguro
  • Hecho de PVDF
Especificaciones
Especificaciones
Conector de compresión × NPT(macho)
PVDF
10 conectores
3/4 in
Autoclave u óxido de etileno
34,03 mm (1-5/16 pulgadas)
Adaptador de compresión para roscado macho
Esterilizable en autoclave
34,03 mm (1-15/16 pulgadas)
3/4 in
NPT de 19,05 mm (3/4 pulgadas)
33 mm
Recto
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Cole-Parmer™ Adaptador de compresión para roscado macho > 3/4 pulg