Learn More
JULABO™ Complete Carrier Trays with Test Tube Rack
Includes 4 tube racks. Withstands temperatures up to 80°C. For use with JULABO™ shaking water baths SW22 / SW23.
436.00€ - 510.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Baño de agua con agitación SW22, SW23 |
---|---|
Tipo | Bandeja portadora |
Incluye | 4 gradillas |
Código de producto | Marca | Admite | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Admite | Price | Quantity & Availability | |||||
10140751
|
JULABO™
8960440 |
240 tubos, 100 × 16/17 mm de diámetro |
439.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10577801
|
JULABO™
8960442 |
360 tubos, 30 mm × 11/12 mm de diámetro |
510.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10411043
|
JULABO™
8960441 |
360 tubos de ensayo de 12/13 mm de diámetro |
439.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10401531
|
JULABO™
8960443 |
84 tubos de ensayo de 30/31 mm de diámetro |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Description
- Tray with 4 tube racks
- Metal construction
- Withstands temperatures up to 80 °C
- For use with JULABO™ shaking water baths SW22 / SW23
Specifications
Baño de agua con agitación SW22, SW23 | |
Bandeja portadora | |
4 gradillas |