missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JULABO™ Complete Carrier Trays with Test Tube Rack

Includes 4 tube racks. Withstands temperatures up to 80°C. For use with JULABO™ shaking water baths SW22 / SW23.

Marca:  JULABO™ 8960442

Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 10577801

  • 510.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Bandeja con 4 gradillas de tubos
  • Construcción de metal
  • Resiste temperaturas de hasta 80 °C
  • Para uso con baños de agua con agitación JULABO™ SW22 / SW23
Especificaciones

Especificaciones

Baño de agua con agitación SW22, SW23
Bandeja portadora
360 tubos, 30 mm × 11/12 mm de diámetro
4 gradillas
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales