Learn More
Common Elements Mix 1 Standard: Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, V, Zn @ 100 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
Descripción
Common Elements Mix 1 Standard: Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, V, Zn @ 100 μg/mL in 5% HNO3
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Cadmium/Chromium/Cobalt/Copper/Iron/Nickel/Vanadium/Zinc/Manganese |
CAS | 7440-43-9/7440-47-3/7440-48-4/7440-50-8/7439-89-6/7440-02-0/7440-62-2/7440-66-6/7439-96-5 |
Métodos | ICP/ICP-MS |
Nombres de analitos o componentes | Cadmium/Chromium/Cobalt/Copper/Iron/Nickel/Vanadium/Zinc/Manganese |
Condiciones de envío | Room Temperature |
Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
Solvent or Matrix | Dilute HNO3 |
Cantidad | 500 mL |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Cadmium 100 μg/mL/Chromium 100 μg/mL/Cobalt 100 μg/mL/Copper 100 μg/mL/Iron 100 μg/mL/Nickel 100 μg/mL/Vanadium 100 μg/mL/Zinc 100 μg/mL/Manganese 100.1 μg/mL |
Título del producto
Common Elements Mix 1 Standard: Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, V, Zn @ 100 μg/mL in 5% HNO3, VHG™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido